Kluczowe dokumenty
81893
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.07M – 1.4 M Sodium formate – Glycerol 30% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 34/Kit No 75403
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
gęstość
1.14 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)