Merck
79398
Sigma-Aldrich
1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt solution
egg yolk(lecithin), ≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt
About This Item
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
egg yolk (lecithin)
Próba
≥99.0% (TLC)
Postać
liquid
skład
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
stężenie
1% in chloroform: methanol (49:1)
grupa funkcyjna
phospholipid
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
Uwaga dotycząca przygotowania
by reaction of egg-yolk PC with cabbage phospholipase D in the presence of glycerol
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3