Kluczowe dokumenty
77470
Phenanthrene
purum, for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for fluorescence
purum
Próba
≥97.0% (HPLC)
tw
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
98-100 °C
rozpuszczalność
dioxane: soluble
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencja
λex 254 nm; λem 378 nm in cyclohexane
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Klucz InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2