Kluczowe dokumenty
74032
Nitrotetrazolium Blue chloride
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Synonim(y):
2,2′-bis(4-Nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylene)ditetrazolium chloride, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride], p-Nitro-Blue tetrazolium chloride, p-Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤10% solvent content
≤10% water
rozpuszczalność
methanol: 50 mg/mL, clear, very strongly yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?