Merck
67610
1-Methyl-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Green-β-D-gal, N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C15H19NO6/c1-16-6-10(8-4-2-3-5-9(8)16)21-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)22-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
SMILES string
Cn1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c3ccccc13
InChI key
FDECOIVNOJUVCV-GZBLMMOJSA-N
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −41.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
storage temp.
2-8°C
Application
Chromogenic substrate for β-galactosidase producing a green insoluble product.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sabine Wislet-Gendebien et al.
PloS one, 7(10), e46425-e46425 (2012-10-17)
Bone marrow stromal cells are adult multipotent cells that represent an attractive tool in cellular therapy strategies. Several studies have reported that in vitro passaging of mesenchymal stem cells alters the functional and biological properties of those cells, leading to