Merck
52412
R-Phycoerythrin
BioReagent, passes test for gel electrophoresis
Synonim(y):
R-PE, phycobiliprotein
Wybierz wielkość
52412-1MG-F
1270,00 zł
52412-5MG-F
2150,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Level
concentration
≥10.0 mg/mL (UV)
technique(s)
electrophoresis: suitable
fluorescence
λex 542 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
suitability
passes test for gel electrophoresis
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
42250B0149S3402
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human appendix or human tonsil tissue
concentration
≥10.0 mg/mL (UV)
concentration
≥1 mg/mL (active substance)
concentration
-
concentration
-
suitability
passes test for gel electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
General description
R-Phycoerythrin or R-PE is a fluorescent probe belonging to the group of phycobiliproteins obtained from macroalgae. R-Phycoerythrin (R-PE) is a protein acting as a photosynthetic accessory pigment in red algae (Rhodophyta). It is an oligomeric protein of 240 kDa, with 6 α (about 20 kDa), 6 β (about 20 kDa), and 1 γ (about 30 kDa) subunits. Phycobiliproteins are water-soluble light-harvesting proteins with a high fluorescent property.
Application
R-Phycoerythrin (R-PE) is useful in the laboratory as a fluorescence-based indicator for the presence of cyanobacteria and a variety of immunofluorescence applications. R-PE is a useful fluoroprobe in various electrophoretic procedures. R-Phycoerythrin (R-PE) proteins detect mercury ions in soil and groundwater samples. Phycoerythrin has been widely used in food, cosmetics, immunodiagnostics, and analytical reagents.
Analysis Note
The product is suspended in 150 mM sodium phosphate, 60% ammonium sulfate, 1 mM EDTA, 1 mM sodium azide, pH 7.0 and must be dialyzed against conjugation buffer or PBS before conjugation.A566/A280 >4.6, A620/A566 <0.03, A566/A498 <1.5
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Rossano et al.
Journal of biotechnology, 101(3), 289-293 (2003-03-05)
R-Phycoerythrin (R-PE) is a protein acting as a photosynthetic accessory pigment in red algae (Rodophyta). This protein has gained importance in many biotechnological applications in food science, immunodiagnostic, therapy, cosmetics, protein and cell labelling, and analytical processes. In this paper
Xiaobin Wang et al.
The Analyst, 144(12), 3892-3897 (2019-05-24)
Mercury, as one of the most prevalent toxic metals released by various natural and anthropogenic processes, causes severe pollution of soil and groundwater. In this work, R-phycoerythrin (R-PE) proteins encapsulated into ZIF-8 composite thin films were prepared via a solid-confinement
Yu-Rong Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(21), 8310-8315 (2012-05-09)
The red/far-red light photoreceptor phytochrome mediates photomorphological responses in plants. For light sensing and signaling, phytochromes need to associate with open-chain tetrapyrrole molecules as the chromophore. Biosynthesis of tetrapyrrole chromophores requires members of ferredoxin-dependent bilin reductases (FDBRs). It was shown
Avinash Kolli et al.
The Journal of chemical physics, 137(17), 174109-174109 (2012-11-14)
The influence of fast vibrations on energy transfer and conversion in natural molecular aggregates is an issue of central interest. This article shows the important role of high-energy quantized vibrations and their non-equilibrium dynamics for energy transfer in photosynthetic systems
Hoda Hossein-Nejad et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024112-024112 (2012-01-21)
We present a formalism to quantify the contribution of path-interference in phonon-mediated electronic energy transfer. The transfer rate between two molecules is computed by considering the quantum mechanical amplitudes associated with pathways connecting the initial and final sites. This includes