Merck
51554
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.70
Beilstein:
1916066
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
non-ionic
linia produktu
BioXtra
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
494.70 g/mol
metody
enzyme immunoassay: suitable
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Klucz InChI
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Non-ionic detergent. Can be utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathleen M Clark et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 26(2), 242-257 (2016-10-25)
The function and localization of proteins and peptides containing C-terminal "CaaX" (Cys-aliphatic-aliphatic-anything) sequence motifs are modulated by post-translational attachment of isoprenyl groups to the cysteine sulfhydryl, followed by proteolytic cleavage of the aaX amino acids. The zinc metalloprotease ZMPSTE24 is
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)