Key Documents
43407
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
≥94% (HPLC), from yeast
Synonim(y):
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
yeast
Próba
≥94% (HPLC)
zanieczyszczenia
≤10% water
≤4% solvent (methanol)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
water: freely soluble
przydatność
in accordance for determination of ADH
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3