Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
1% (solid)
particle size
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 41110-5ML | 04061837732164 |