275R-3
Ki-67 (MRQ-64) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MRQ-64, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (275R-34)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (275R-34-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (275R-35)
vial of 1.0 mL concentrate (275R-36)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (275R-36-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (275R-37-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (275R-37)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use (275R-30)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (275R-30-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (275R-38)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (275R-38-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
Burkitt lymphoma, breast (ductl carcinoma in situ), tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... MKI67(4288)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)