Key Documents
12685
Nω-Phospho-L-arginine lithium salt hydrate
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
H-Arg(PO3H2)-OH lithium salt, N5-(Phosphonoamidino)-L-ornithine lithium salt, N5-[Imino(phosphonoamino)methyl]-L-ornithine lithium salt, L-2-Amino-5-(N′-phosphonoguanidino)valeric acid lithium salt, Lithium L-arginine phosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (TLC)
Postać
powder or crystals
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H15N4O5P/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-16(13,14)15/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H5,8,9,10,13,14,15)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
CCTIOCVIZPCTGO-BYPYZUCNSA-N
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3