Y0001468
Sodium iodohippurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium o-iodohippurate
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sodium iodohippurate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H8INO3.Na/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13;/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XYITYKDGJLHYPW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)