Kluczowe dokumenty
QC1404
Supelco
Oil and Grease
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-1376
stężenie
in 1-propanol
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)