PHR3710
Ethambutol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2R,2′R)-2,2-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, levo-Ethambutol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1257029
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h5,8H,1-4,6H2;1H
Klucz InChI
BDQHDFBEAFMWII-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)