Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenformin hydrochloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P7045-10G | 04061832851273 |
| P7045-1G | 04061826036471 |