Przejdź do
P0914
Protein standard
Micro Standard, liquid
Synonim(y):
Albumin from bovine serum, protein standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
10 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Form:
liquid
Technique(s):
ELISA: suitable
Concentration:
0.98—1.02 mg protein/mL
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
form
liquid
contains
0.05% sodium azide as preservative
packaging
ampule of 1 mL
concentration
0.98—1.02 mg protein/mL
technique(s)
ELISA: suitable
color
clear colorless
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Protein standard has been used:
  • as a standard in the quantification of protein release by bicinchoninic acid assay[1]
  • as a standard in the quantification of urea by Bradfordassay[1]
  • as a molecular size marker for the quantification of protein by native polyacrylamide gel electrophoresis
Protein standard for all protein assays. The sealed ampules provide assurance that the concentration will be correct with every assay.
Concentrated solution for all protein assays.
This product is commonly used for protein determination by the Bicinchoninic Acid (BCA) method.
Packaging
Sealed ampules
Other Notes
1 mg bovine serum albumin/ml in 0.15 M NaCl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
810682810685820464
biological source
bovine
biological source
-
biological source
bovine serum
biological source
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution (30%)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Standardowa procedura ilościowego oznaczania stężenia białka całkowitego w roztworze metodą BCA.
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Produkty
Zestaw do szybkiego trawienia trypsyną zapewnia wiarygodne wyniki analizy spektrometrii masowej w czasie krótszym niż 2 godziny.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Powiązane treści
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Metody kwantyfikacji białek, odczynniki i technologia testów immunologicznych do dokładnego pomiaru stężenia białek w różnych próbkach.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0914-5AMP04061835558230
P0914-5AMP-KC04061833694381
P0914-10AMP04061835558223
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can bsa P0914-5AMP be diluted in tbs-t to make block buffer for electrophoresis?
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL solution of BSA in 0.15 M NaCl. There are no anticipated problems with further diluting in Tris-based or other aqueous buffer solutions for blocking purposes.
      Helpful?
  2. What is the shipping temperature?
    1 answer
    1. The item is shipped at ambient temperature. A transit time of up to 2 weeks will not impact the quality of this material. Upon delivery, this product should be stored at 2-8°C.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Do you have any information on the traceability to a recognized protein standard, such as NIST? Or is the concentration derived from accepted values of natural physical constants?
    1 answer
    1. The concentration of each lot of the protein standard, Product P0914, is determined by UV measurements. Specifically, given a known extinction coefficient (E) and a measured absorbance (A), and assuming a standard pathlength of 1 cm, the concentration (c) can be determined by Beer's Law (c = A/E). The assay result is derived from an accepted value of a natural physical constant. Specifically, the E1% of 6.67 at approximately 279 nm is a well-accepted value, originally published in J. Am. Chem. Soc., 78, 3656-3660 (1956).