Kluczowe dokumenty
NIST333A
Molybdenum sulfide concentrate
NIST® SRM® 333a
Synonim(y):
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 pouch x 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
gęstość
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Klucz InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM 333A_cert
SRM 333A_SDS
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)