Key Documents
NIST2806B
Medium test dust (MTD) in hydraulic fluid
NIST® SRM® 2806b
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 2 x 400 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instrumental response to medium test dust suspended in hydraulic fluid. A unit of SRM 2806b consists of two bottles containing polydisperse, irregularly shaped mineral dust suspended in approximately 400 mL of hydraulic fluid each. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2806B_cert SRM 2806B _SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)