I0328000
Iobenguane sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt, MIBG
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iobenguane
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCc1cccc(I)c1.NC(=N)NCc2cccc(I)c2
InChI
1S/2C8H10IN3.H2O4S/c2*9-7-3-1-2-6(4-7)5-12-8(10)11;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5H2,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
XNACDNPGABUBFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)