Kluczowe dokumenty
H7148
Hydroquinone
suitable for photographic applications, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
gęstość pary
3.81 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 132 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
930 °F
tw
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
przydatność
suitable for photographic applications
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?