The solvent in D8802 is indeed water.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
953,00 zł
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average mol wt ~500,000
concentration
20 % (w/w) (Autoclaved)
technique(s)
titration: suitable
color
colorless
density
1.00-1.20 g/mL
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable |
| concentration 20 % (w/w) (Autoclaved) | concentration - | concentration - | concentration - |
| color colorless | color - | color - | color white |
| application(s) hematology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) advanced drug delivery |
| form liquid | form - | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solvent used for the dextran solution product D8802?