Kluczowe dokumenty
BX16361
Supelco
Buffer pH 10.0 Clear
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Produkt BX16361 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mL
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI and higher-order standards from NIST through a continuous chain of comparisons. It is prepared using qualified and calibrated balances that comply with ISO 17025 requirements.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
The pH 10.0 Clear Buffer reference solution is suitable for:
  • Calibration of pH meters and electrodes
  • Quality control of pH measurements
  • Analytical method development and validation
Cechy i korzyści
  • Solution that is stable, ready to use, and have long minimumshelf life
  • Available in asealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
  • Accompanied witha certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Precise pHcontrol with this solution, ensuring accuracy in experiments
  • Reliable andreproducible results for consistent outcome
Opakowanie
500 ml in Plastic bottle
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)