Przejdź do
BP855
Digitoxin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, Digitoxoside, Lanatoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H64O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.94
EC Number:
200-760-5
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
76678
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
digitoxin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChI key
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Digitoxin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Digoxin Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1199002PHL82516Y0002036
    Digitoxin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP855
    Digitoxin
    Digitoxin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1199002
    Digitoxin
    Digitoxin phyproof® Reference Substance
    PHL82516
    Digitoxin
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    PhytoLab
    manufacturer/tradename
    EDQM
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    primary reference standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    -
    application(s)
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Digitoxin
    pictograms
    Skull and crossbonesHealth hazard
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
    Klasa składowania
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    wgk
    WGK 3
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP85504061835276127