Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Packaging
glass fibre filter, loaded with dust containing about 100 μg Cr (VI
Analysis Note
For more information please see:
BCR545
BCR545
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename RTC CRM014-050 | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency - | agency BCR® | agency BCR® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c