Merck
B49203
Bis(N-methylacridinium) nitrate
97%
Synonim(y):
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, Lucigenin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H22N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.50
EC Number:
219-023-4
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901768
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
λmax
430 nm, 452 nm (2nd)
SMILES string
O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
InChI key
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)