ARK2176
Galactose, plant-derived
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
D-(+)-Galactose, Galactose
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
Postać
powder
zanieczyszczenia
Endotoxin; tested
mp
168-170 °C (lit.)
przydatność
suitable for manufacturing use
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Klucz InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)