ARK2068
Ciclonium bromide
Produkcja farmaceutyczna
Poziom jakości
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)