Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
Informacje o tej pozycji
288,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
0.9-1.4 mg per vial protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
mol wt
dimer ~132 kDa, monomer ~66 kDa
purified by
cold ethanol fractionation
origin
USA origin
concentration
0.9—1.4 mg per vial protein (biuret)
technique(s)
protein purification: suitable
pH
5.2
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable |
| assay 0.9-1.4 mg per vial protein basis (biuret) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?