Przejdź do
97085
Benzylidene camphor sulfonic acid
analytical standard
Synonim(y):
α-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid, 3-Benzylidenecamphor-4′-sulphonic acid, 4′-Sulfo-3-benzylidenecamphor, 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, BCSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
612,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.40
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
14648450
612,00 zł
Cena katalogowa816,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
InChI key
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
General description
Benzylidene camphor sulfonic acid (BCSA) is an organic ultraviolet absorbing compound used primarily in cosmetics (sunscreens, lipsticks, shampoos and hair sprays).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
615475616891556
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)