Merck
96848
Supelco
Methyl crotonate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1720292
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.424-1.426
tw
118-120 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)