Merck
90570
Sigma-Aldrich
Triethyl(trifluoromethyl)silane
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.27
Beilstein:
4242161
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Inne uwagi
Reagent used for fluoride-induced nucleophilic trifluoromethylations. The higher boiling point of this comp. allows reactions at higher temperatures than with the tri-methyl analogue
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Urata et al.
Tetrahedron Letters, 32, 91-91 (1991)
G.P. Stahly et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2873-2873 (1989)