87709
Tetramethylammonium bromide
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
klasa czystości
for electrochemical analysis
Próba
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Postać
crystals
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?