Przejdź do
82791
Pyridinium tribromide
technical, ≥90% (RT)
Synonim(y):
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N·HBr·Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.82
EC Number:
254-446-8
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3690144
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (RT)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
InChI key
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Other Notes
Convenient and easy to measure brominating agent
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W.P. Reeves et al.
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)