Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Other Notes
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) clinical testing | application(s) environmental | application(s) environmental |
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Pseudomonas spp. | suitability - | suitability Campylobacter spp. |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 80704-5VL | 04061832990446 |
| 80704-1VL | 04061824398427 |