Przejdź do
79807
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 25 μm
Synonim(y):
Polystyrene latex particles (25 μm), Polystyrene microbeads (25 μm), Polystyrene microspheres (25 μm), Polystyrene microparticles (25 μm), Latex beads from PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
10% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Polystyrene based microparticles (size: 25 μm) are a particle size standard, ideal to characterize particle size distribution (PSD) of particle system.
Application
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
841357449178511
particle size
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
particle size
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
particle size
20 μm std dev <0.3 μm, coeff var <2%
particle size
8 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
79807-5ML-F04061832966250
79807-10ML-F04061837789021