Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł |
Informacje o tej pozycji
519,00 zł
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Pseudomonas spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability Clostridium spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) environmental |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77981-1VL-F | 04061837402869 |
| 77981-5VL-F | 04061832941134 |