Merck
77614
Sigma-Aldrich
Phenol
purum, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Synonim(y):
Hydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
969616
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
zanieczyszczenia
~10% water
kolor
faintly yellow
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53
tw
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)