Przejdź do
76899
Temozolomide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxamide, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxamide, 4-Methyl-5-oxo-2,3,4,6,8-pentazabicyclo[4.3.0]nona-2,7,9-triene-9-carboxamide, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, NSC 362856
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
716,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
716,25 zł
Cena katalogowa955,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.5% loss on drying
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChI key
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Temozolomide (TMZ) is an alkylating agent of the imidazotetrazine derivatives that shows broad-spectrum antitumor activity against murine tumors.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
TMZ may be used as a reference standard for the analysis of temozolomide in serum and brain tumor samples by micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC), in aqueous solutions by liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS), in active pharmaceutical ingredients (APIs) by high performance liquid chromatography (HPLC) with MS/MS and in pharmaceutical dosage form by HPLC equipped with photodiode array (PDA) detector.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1437T2577Y0001827
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Temozolomide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and Validation of Simultaneous Detrmination of Anastrozole and Temozolomide in Pharmaceutical Dosage Forms.
Daphal VN, et al.
International Journal of Theoretical & Applied Sciences, 4(23), 48-55 (2012)
Determination of temozolomide in serum and brain tumor with micellar electrokinetic capillary chromatography.
Andrasi M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(23), 2229-2233 (2011)
Stability of sample solution as a crucial point during HPLC determination of chemical purity of temozolomide drug substance
Jedynak L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 83(23), 19-27 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
421693-1G04061837394393
76899-10MG04061832924830