Przejdź do
76773
Victoria Pure Blue BO
analytical standard
Synonim(y):
Basic Blue 7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H40ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.14
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-232-0
Colour Index Number:
42595
MDL number:
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC)c4ccccc14
InChI
1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
InChI key
ROVRRJSRRSGUOL-UHFFFAOYSA-N
General description
Victoria Pure Blue BO (VBPO) is a cationic dye belonging to the triarylmethane family. Victoria Pure Blue BO-deethyl metabolite is reported as a potential biomarker for controlling the content of VPBO in farmed fish foodstuffs.
Application
Victoria Pure Blue BO may be used as an ion pairing reagent in:
  • Determination of molybdenum (VI) in food samples and beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).
  • Determination of inorganic antimony species in beverages and biological samples beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0126114391205486
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
grade
indicator grade
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Victoria Pure Blue BO
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro investigations of the metabolism of Victoria pure blue BO dye to identify main metabolites for food control in fish
Dubreil E, et al.
Chemosphere, 238 (2020)
A simple and efficient approach for preconcentration of some heavy metals in cosmetic products before their determinations by flame atomic absorption spectrometry
Altunay N and Gurkan R
Turkish Journal of Chemistry, 40(6), 988-1001 (2016)
Determination of low levels of molybdenum (VI) in food samples and beverages by cloud point extraction coupled with flame atomic absorption spectrometry
Gurkan R, et al.
J. Food Compos. Anal., 32(1), 74-82 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76773-25MG04061832924335