76078
Synonim(y):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximine
SAFC
104309
L-Methionine sulfoximine
EMPROVE® ESSENTIAL
Właściwości
synthetic
500
≥96% (rel., HPLC)
solid
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
95-102 % (w/w) (HPLC)
≤0.5% sulfated ash, ≤0.1% each single unknown impurity (rel.), ≤0.5% water (Karl Fischer), ≤1% methionine sulfone (rel.), ≤1% methionine sulfoxide (rel.), ≤10 mg/kg azide, ≤2% methionine (rel.), ≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
>210 °C (dec.) (lit.)
complies for H-NMR, complies for identity (HPLC)
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Opis
Explore all of our products under L-Methionine sulfoximine
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Nie widzisz odpowiedniej wersji?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide