Przejdź do
73875
Oxybenzone-(phenyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-methanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-(phenyl-d5)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D5H7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
DXGLGDHPHMLXJC-VIQYUKPQSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
942575964716633
Oxybenzone analytical standard
Supelco
59647
Oxybenzone
Avobenzone analytical standard
Supelco
16633
Avobenzone
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)