Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| optical purity enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC) | optical purity - | optical purity enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC) | optical purity enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC) |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| quality LiChropur™ | quality - | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 71478-50MG | 04061832848716 |