Kluczowe dokumenty
71010BC
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Wybierz wielkość
5740,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5740,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
GDS Listeria monocytogenes Tq, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Poziom jakości
linia produktu
Assurance GDS®
okres trwałości
6‑12 mo.
opakowanie
pkg of 100 tests
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems 71010-100
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria monocytogenes
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods.
- Single-step enrichment reduces handling time.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results.
- Simplified sample preparation does not require heating blocks or preparation of reagents.
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples.
Komponenty
- Listeria monocytogenes Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
- Listeria Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Metoda testowania
Informacje prawne
skonfigurowane dla
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.