Merck
70123
Millipore
Nutrient Broth
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonim(y):
Standard - Nutrient Broth
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171607
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
pH końcowe
7.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Zastosowanie
For the cultivation and enrichment of less fastidious bacteria for the establishment of permanent cultures, as well as a base in the preparation of special media.
Informacje prawne
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)