Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
12171500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477-1.479
pH
12
density
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Legal Information
Ren is a trademark of Huntsman Advanced Materials GmbH
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?