Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
environmental
food and beverages, microbiology
1510,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , calcium lactate pentahydrate, 8.0 g/L , carboxymethyl cellulose (CMC), 0.40 g/L , casein enzymic hdrolysate, 18.0 g/L , chromogenic substrate (X-gal), 0.20 g/L , gelatine, 2.25 g/L , glucose, 4.5 g/L , lactose, 4.5 g/L , sodium chloride, 3.6 g/L , tricalcium dicitrate tetrahydrate, 6.65 g/L , trisodium citrate dihydrate, 1.8 g/L , yeast extract, 4.5 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
6.65±0.05 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactococcus spp., Leuconostoc spp.
Application
Preparation Note
2 vl/L of Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement (Cat. No. 40952).
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) bioburden testing | application(s) clinical testing | application(s) bioburden testing | application(s) agriculture |
| suitability Lactococcus spp., Leuconostoc spp. | suitability selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for enterobacteriaceae | suitability Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| final pH 6.65±0.05 (25 °C) | final pH 7.3±0.2 (25 °C) | final pH 7.2±0.2 (25 °C) | final pH 7.3±0.2 (25 °C) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 68109-500G | 04061832754703 |