Merck
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
Synonim(y):
Merrifield resin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
zakres etykietowania
~1.7 mmol/g Cl loading
Matryca
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)