Przejdź do
63582
D-(+)-Mannose
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), suitable for microbiology
Synonim(y):
D-Mannopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-392-4
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
MDL number:
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63580M20691375182
Mannose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375182
Mannose
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
M Otter et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 16(1), 54-59 (1992-07-01)
Various studies have shown that mannose receptors rapidly eliminate glycoproteins and microorganisms bearing high mannose-type carbohydrate chains from the blood circulation. The purpose of this study was to characterize the mannose receptor in the liver, which in vivo is involved
E A Biessen et al.
The Journal of biological chemistry, 271(45), 28024-28030 (1996-11-08)
In search of synthetic high affinity ligands for the mannose receptor, we synthesized a series of lysine-based oligomannosides containing two (M2L) to six (M6L5) terminal alpha-D-mannose groups that are connected with the backbone by flexible elongated spacers (16 A). The
I Adlerberth et al.
Applied and environmental microbiology, 62(7), 2244-2251 (1996-07-01)
Two Lactobacillus plantarum strains of human intestinal origin, strains 299 (= DSM 6595) and 299v (= DSM 9843), have proved to be efficient colonizers of the human intestine under experimental conditions. These strains and 17 other L. plantarum strains were
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
63582-25G04061832722474
63582-100G04061832722467