Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
grade
high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%)
Quality Level
description
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3, for flash chromatography, for preparative liquid chromatography
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
500 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| pore size 0.8 cm3/g pore volume, 60 Å | pore size ~0.8 cm3/g pore volume, 60 Å | pore size 0.75 cm3/g pore volume, 60 Å | pore size 1.15 cm3/g pore volume, 150 Å |
| matrix Silica | matrix Silica | matrix Silica | matrix Silica |
| matrix active group silica | matrix active group silica | matrix active group silica | matrix active group silica |
| particle size 230-400 mesh, 40-63 μm | particle size 230-400 mesh, 40-63 μm | particle size 200-425 mesh, 35-75 μm | particle size 200-425 mesh, 35-70 μm |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 60752-1KG | 04061838550514 |
| 60752-5KG | 04061832912646 |
| 60752-25KG | 04061832912639 |