Przejdź do
55097
Glycine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
148,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.53
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3909617
148,50 zł
Cena katalogowa198,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.5%
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI key
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Glycine hydrochloride in combination with 1-allyl-3-methylimidazolium chloride can find applications as an ionic liquid solvent, which can be used to dissolve chitosan and also fabricate chitosan/cellulose blend films with definite proportions of chitosan. It can also be used to treat the condition of achlorhydria.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
575795027244208
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jr, M.J.J.
Encyclopedia of Chemical Processing and Design (1977)
Antibacterial blend films of cellulose and chitosan prepared from binary ionic liquid system
Fu R, et al.
Fibers and Polymers, 18, 852-858 (2017)
Emilie Macé et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(1), 7-16 (2014-08-07)
Most inherited retinal dystrophies display progressive photoreceptor cell degeneration leading to severe visual impairment. Optogenetic reactivation of retinal neurons mediated by adeno-associated virus (AAV) gene therapy has the potential to restore vision regardless of patient-specific mutations. The challenge for clinical
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P9159-250MG04061832083704
P9159-25MG04061832083711
55097-5ML-F04061837850240